Stampa…
2,6-Dichlorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L19816.MDEA 36.4 CHF
L19816.MD L19816.03
2,6-Dichlorophenylboronic acid 95%
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 190,82 g/mol
Punto di fusione: 151…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064869
CAS Number: 73852-17-2
EINECS: 000-000-0
Mehr About VWR