Stampa…
4-Bromo-3,5-difluorophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26153.03EA 229 CHF
H26153.03
4-Bromo-3,5-difluorophenol ≥99%
4-Bromo-3,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Punto di fusione: 72…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062385
CAS Number: 130191-91-2
EINECS: None
Mehr About VWR