Stampa…
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25538.06EA 149 CHF
B25538.06
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142587
CAS Number: 110407-59-5
Mehr About VWR