2-Methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO344660010EA
51.5
CHF
ACRO344660010
ACRO344660050
2-Methoxyphenylboronic acid 97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₉BO₃ Peso molecolare: 151,96 g/mol Punto di fusione: 106…111 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00236047 CAS Number: 5720-06-9 |
Appearance | Off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 111 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |