Stampa…
3-Cyanophenylboronic acid
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM46237605EA 0 CHF
MOLEM46237605
3-Cyanophenylboronic acid
3-Cyanophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BNO₂
Peso molecolare: 146,94 g/mol
MDL Number: MFCD01318967
CAS Number: 150255-96-2
Mehr About VWR