Stampa…

1,2-Naphthoquinone

Fornitore: Molekula
Attenzione

MOLEM41141392EA 0 CHF
MOLEM41141392
1,2-Naphthoquinone
1,2-Naphthoquinone
Formula: C₁₀H₆O₂
Peso molecolare: 158,16 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 145…146 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001698
CAS Number: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 12,06481

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR