Stampa…
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO171230050EA 330 CHF
ACRO171230050 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230100
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
1,2-Naphthoquinone
Formula: C₁₀H₆O₂
Peso molecolare: 158,16 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001698
CAS Number: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06481
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR