4-Ethylmorpholine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01295.0250EA
57.3
CHF
8.01295.9999
8.01295.0250
8.01295.1000
4-Ethylmorpholine per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Ethylmorpholine
Formula:
C₆H₁₃NO Peso molecolare: 115,18 g/mol Punto di ebollizione: 138 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 31 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006177 CAS Number: 100-74-3 EINECS: 202-885-0 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Risultati del test di specificazione
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -63 - -62 °C |
Molar Mass | 115.17 g/mol |
Boiling Point | 138 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 8.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 30 °C |
Refractive Index | 1.4415 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.9 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 160 °C |
Viscosity kinematic | 1 mm2/s (23 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...