4-Benzylpiperidine ≥98%
|
Attenzione
|
B23883.22EA
149
CHF
B23883.22
B23883.14
B23883.36
4-Benzylpiperidine ≥98%
4-Benzylpiperidine
Formula:
C₁₂H₁₇N Peso molecolare: 175,27 g/mol Punto di ebollizione: 278…279 °C Punto di fusione: 6…7 °C Densità: 0,997 Flash Pt: 147 °C (296 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006006 CAS Number: 31252-42-3 EINECS: 250-535-0 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...