Stampa…
Cicloesimide
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
EHERC11830000EA 109 CHF
EHERC11830000
Cicloesimide
Cicloesimide
Formula: C₁₅H₂₃NO₄
Peso molecolare: 281,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082346
CAS Number: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Mehr About VWR