Stampa…
Cicloesimide, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Pericolo
239764-100EA 135 CHF
239764-100 239764-1
Cicloesimide, Millipore®
Cicloesimide
Formula: C₁₅H₂₃NO₄
Peso molecolare: 281,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082346
CAS Number: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Mehr About VWR