Cicloesimide, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
94271-1GEA
398
CHF
94271-1G
94271-100MG
94271-5G
Cicloesimide, Ultra Pure Grade
Cicloesimide
Inibitore della sintesi proteica in organismi eucariotici. Ampiamente usato per determinare emivita delle proteine e come agente di selezione per lieviti e funghi. Concentrazione di lavoro consigliata: 100 - 1000 mg / ml.
Formula:
C₁₅H₂₃NO₄ Peso molecolare: 281,35 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082346 CAS Number: 66-81-9 EINECS: 200-636-0 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Risultati del test di specificazione
Assay |
|
Specific optical rotation | -32 ...-25 ° |
Loss on drying |
|
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...