Stampa…
2-Methylpyrrolidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
31902.03EA 155 CHF
31902.03 31902.06
2-Methylpyrrolidine ≥97%
2-Methylpyrrolidine
Formula: C₅H₁₁N
Peso molecolare: 85,15 g/mol
Densità: 0,834
Flash Pt: 2 °C (37 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014491
CAS Number: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Mehr About VWR