Pirrolidina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14852.APEA
101
CHF
A14852.AP
A14852.0F
A14852.AE
Pirrolidina ≥99%
Pirrolidina
Formula:
C₄H₉N Peso molecolare: 71,12 g/mol Punto di ebollizione: 86…88 °C Punto di fusione: –63 °C Densità: 0,856 Flash Pt: 2 °C (35 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005249 CAS Number: 123-75-1 EINECS: 204-648-7 UN: 1922 ADR: 3,II Merck Index: 12,08199 |