Alcool propargilico
|
Pericolo
|
Synonyms:
Prop-2-in-1-olo
EHERC16433000EA
46.6
CHF
EHERC16433000
Alcool propargilico
Alcool propargilico
Formula:
C₃H₄O Peso molecolare: 56,06 g/mol Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –53 °C Densità: 0,9485 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002912 CAS Number: 107-19-7 EINECS: 203-471-2 UN: 2929 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,07993 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...