4-Pentynoic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L09282.03EA
89.1
CHF
L09282.03
L09282.06
4-Pentynoic acid 95%
4-Pentynoic acid
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98,1 g/mol Punto di ebollizione: 109…110 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 51…58 °C Flash Pt: 75 °C (167 °F) |
MDL Number:
MFCD00004407 CAS Number: 6089-09-4 EINECS: 228-028-0 UN: 3261 ADR: 8,II |