Stampa…
3-Chlorocinnamic acid
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM22709700EA 0 CHF
MOLEM22709700
3-Chlorocinnamic acid
3-Chlorocinnamic acid
Formula: C₉H₇ClO₂
Peso molecolare: 182,61 g/mol
MDL Number: MFCD00004384
CAS Number: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3
Mehr About VWR