Anidride maleica ≥98%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
21409.298EA
67.3
CHF
21409.298
Anidride maleica ≥98%, TECHNICAL
Anidride maleica
Formula:
C₄H₂O₃ Peso molecolare: 98,06 g/mol Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 51…53 °C Densità: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005518 CAS Number: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 UN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 13,05727 |
Assay | Min. 98 % |