Acrilamide ≥99.9%, ultrapuro Bioreagenti per elettroforesi, purificato, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
4081-01EA
0
CHF
4081-01
Acrilamide ≥99.9%, ultrapuro Bioreagenti per elettroforesi, purificato, J.T.Baker®
Acrilamide
Formula:
C₃H₅NO Peso molecolare: 71,08 g/mol Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 84,5 °C Densità: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 138 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS Number: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Store between 18°C and 26°C. | |
Assay (CH₂:CHCONH₂) | ≥ 99.9 % |
pH of 10% Solution in 0.1M NaCl | 6.0 - 7.0 |
Insoluble in H₂O | ≤ 0.005 % |
Insoluble in Methanol | ≤ 0.005 % |
Acrylic Acid (CH₂:CHCOOH) | ≤ 0.001 % |
Absorbance of a 1% Solution at 290 nm (1-cm path vs water)(au) | ≤ 0.100 |
Conductivity of 35% Solution, µmho | ≤ 2.5 |
RNase Activity | Passes Test |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
Heavy Metals (as Pb) | ≤ 1 ppm |
Iron (Fe) | ≤ 1 ppm |