Stampa…
Acrilamide, tetra-cristallizzato
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
A1090.0500EA 242 CHF
A1090.0500
Acrilamide, tetra-cristallizzato
Acrilamide
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71,08 g/mol
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 84,5 °C
Densità: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008032
CAS Number: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/21/2301321.jpg
Mehr About VWR