Stampa…
HEPES sale sodico
Fornitore: Molekula
MOLE80267503-100GEA 0 CHF
MOLE80267503-100G MOLE80267503-500G
HEPES sale sodico
HEPES sodium salt
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Peso molecolare: 260,29 g/mol
Punto di fusione: ? 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036463
CAS Number: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/70/18366170.jpg
Mehr About VWR