Stampa…
(4-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26886.06EA 334 CHF
H26886.06 H26886.03
(4-Phenoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(4-Phenoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Punto di fusione: 72…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079779
CAS Number: 6328-74-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Mehr About VWR