Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLEM22647659EA 0 CHF
MOLEM22647659
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004347
CAS Number: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Mehr About VWR