Stampa…
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Molekula
MOLEM80298319EA 0 CHF
MOLEM80298319
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 327 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004335
CAS Number: 93-40-3
EINECS: 202-244-5
Mehr About VWR