Stampa…

(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®

Fornitore: Merck
Attenzione


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.14741.0010EA 86.6 CHF
8.14741.0010 8.14741.9999
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120…123 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004319
CAS Number: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (70 °C) soluble
Melting Point 120 - 123 °C
Molar Mass 188.58 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR