Stampa…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A10460.22EA 450 CHF
A10460.22 A10460.14 A10460.06
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di ebollizione: 289 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120…124 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004319
CAS Number: 37777-76-7
EINECS: 253-661-4
Mehr About VWR