Stampa…
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14320000EA 111 CHF
EHERC14320000
3-(Indol-3-yl)propionic acid
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di fusione: 129…132 °C
Densità: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005660
CAS Number: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Mehr About VWR