Stampa…
3-Metil-3-pentanolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15122400EA 65.4 CHF
EHERC15122400
3-Metil-3-pentanolo
3-Metil-3-pentanolo
Formula: C₆H₁₄O
Peso molecolare: 102,18 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –53 °C
Densità: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004483
CAS Number: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Mehr About VWR