Stampa…
Alcol iso-amilico, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
59092-1MLEA 73.6 CHF
59092-1ML 59092-5ML
Alcol iso-amilico, Supelco®
Alcol iso-amilico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –117 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002934
CAS Number: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/63/26836363.jpg
Mehr About VWR