2-Metil-2-butanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol amilico terziario
M-Clarity™ quality level = MQ100
19954-5ML-FEA
135
CHF
19954-5ML-F
19954-1ML-F
2-Metil-2-butanolo, Supelco®
2-Metil-2-butanolo
Formula:
C₅H₁₂O Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –8,4 °C Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004478 CAS Number: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3,II Merck Index: 12,07282 |