Stampa…
2-Metil-2-butanolo
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: Alcol amilico terziario
EHERC15084410EA 60.3 CHF
EHERC15084410
2-Metil-2-butanolo
2-Metil-2-butanolo
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –8,4 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004478
CAS Number: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07282
Mehr About VWR