Stampa…
ter-Butil metil etere, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Metossi-2-metilpropanoMTBE
M-Clarity™ quality level = MQ100
08603-5ML-FEA 232 CHF
08603-5ML-F
ter-Butil metil etere, Supelco®
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,6 °C
Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/19/26652819.jpg
Mehr About VWR