ter-Butil metil etere ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano
, MTBE
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
22105.295EA
130
CHF
22105.295
22105.320
ter-Butil metil etere ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
ter-Butil metil etere
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: −28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.001 meq/g |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Peroxides | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Transmittance (254 nm) | Min. 60 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 80 % |