ter-Butil metil etere, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano
, MTBE
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01984.1000EA
234
CHF
1.01984.1000
ter-Butil metil etere, Uvasol® per spettroscopia, Supelco®
ter-Butil metil etere
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Solubility | 42 g/L (20 °C) |
Melting Point | -108.6 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 55.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 268 hPa (20 °C) |
Flash Point | -28 °C |
Explosion Limit | 1.5 - 8.5%(V) |
Density | 0.74 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) not applicable |
Ignition Point | 460 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |