Stampa…
ter-Butil metil etere
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: 2-Metossi-2-metilpropanoMTBE
EHERC15084600EA 33.9 CHF
EHERC15084600
ter-Butil metil etere
ter-Butil metil etere
Formula: (CH₃)₃COCH₃
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –108,6 °C
Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008812
CAS Number: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06111
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Mehr About VWR