ter-Butil metil etere 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano
, MTBE
ACRO177042500EA
27.4
CHF
ACRO177042500
ACRO177040025
ACRO177040250
ACRO177040100
ACRO177040010
ter-Butil metil etere 99%, puro
ter-Butil metil etere
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 54…56 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –110 °C Densità: 0,7404 g/cm³ Flash Pt: –28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.01 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |