Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO271960010EA
138
CHF
ACRO271960010
ACRO271960025
ACRO271962500
Bis(2-ethylhexyl)amine 99%
Bis(2-ethylhexyl)amine
Formula:
C₁₆H₃₅N Peso molecolare: 241,46 g/mol Punto di ebollizione: 281,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,8 g/cm³ Flash Pt: 128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009489 CAS Number: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4415 to 1.4435 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |