Stampa…
2-Propylvaleric acid
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0751.00EA 2130 CHF
PROOMM0751.00
2-Propylvaleric acid
2-Propylvaleric acid
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144,21 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa)
Densità: 0,905 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002672
CAS Number: 99-66-1
EINECS: 202-777-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10049
Mehr About VWR