2-Propylvaleric acid
EDQMV0033000EA
199
CHF
EDQMV0033000
2-Propylvaleric acid
2-Propylvaleric acid
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144,21 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa) Densità: 0,905 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002672 CAS Number: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10049 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...