2-Propylvaleric acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO208330250EA
66.8
CHF
ACRO208330250
ACRO208331000
2-Propylvaleric acid 99%
2-Propylvaleric acid
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144,21 g/mol Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa) Densità: 0,92 g/cm³ Flash Pt: 111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002672 CAS Number: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10049 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |