Acido 2-etilesanoico
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
|
Attenzione
|
EHERC13340100EA
49
CHF
EHERC13340100
Acido 2-etilesanoico
Acido 2-etilesanoico
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144,21 g/mol Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –82,8 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS Number: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...