L(-)-Glutatione (forma ossidata) idrato 95%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO343840250EA
664
CHF
ACRO343840250
ACRO343840010
ACRO343840050
L(-)-Glutatione (forma ossidata) idrato 95%
L(-)-Glutatione (forma ossidata) idrato
Formula:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂·xH₂O Peso molecolare: 612,64 g/mol (anhy) Punto di fusione: 178 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00150701 CAS Number: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % (800°C) |
HPLC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -92° to -106° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O) |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |