Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Fornitore: Molekula
MOLE48180435-25GEA 0 CHF
MOLE48180435-25G MOLE48180435-100G
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Peso molecolare: 188,22 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007542
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/94/2300794.jpg
Mehr About VWR