Stampa…
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Fornitore: Molekula
MOLE50893677-100GEA 0 CHF
MOLE50893677-100G MOLE50893677-25G
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007543
CAS Number: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/91/2300791.jpg
Mehr About VWR