Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Fornitore: Molekula
MOLEM59703810EA 0 CHF
MOLEM59703810
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Peso molecolare: 272,38 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Densità: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Mehr About VWR