Acido 1-dodecansolfonico sale sodico 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO147900010EA
31.4
CHF
ACRO147900010
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico 99+%
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Formula:
C₁₂H₂₅NaO₃S Peso molecolare: 272,38 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS Number: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥99.0 % |