Stampa…
Sodium-1-decanesulphonate
Fornitore: Molekula
MOLEM15560173EA 0 CHF
MOLEM15560173
Sodium-1-decanesulphonate
Sodium-1-decanesulphonate
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Peso molecolare: 244,33 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007526
CAS Number: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Mehr About VWR