Stampa…
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fornitore: Molekula
MOLE26414553-100GEA 135 CHF
MOLE26414553-100G MOLE26414553-25G
1-Butanesulphonic acid sodium salt
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formula: C₄H₉NaO₃S
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007540
CAS Number: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Mehr About VWR