Stampa…

1-Decanesulphonyl chloride ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

L06642.18EA 664 CHF
L06642.18 L06642.09
1-Decanesulphonyl chloride ≥98%
1-Decanesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₂₁ClO₂S
Peso molecolare: 240,79 g/mol
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,0241 g/cm³ (50 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051746
CAS Number: 61652-81-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR