Stampa…

2-Methyl-2-propanethiol 99%

Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo

ACRO149020500EA 21.4 CHF
ACRO149020500
2-Methyl-2-propanethiol 99%
2-Methyl-2-propanethiol
Formula: C₄H₁₀S
Peso molecolare: 90,19 g/mol
Punto di ebollizione: 64 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –1,1 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: –24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004857
CAS Number: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
UN: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01613

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR